Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5701074
Sigma-Aldrich
Anti-CDC20 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
2.29 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDC20(991)
Descripción general
CDC20 appears to act as a regulatory protein interacting with several other proteins at multiple points in the cell cycle. It is required for two microtubule-dependent processes, nuclear movement prior to anaphase and chromosome separation.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human CDC20 (NP_001246.2).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)