Documentos clave
SAB5700861
Sigma-Aldrich
Anti-SLC2A2 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
GLUT2, SLC2A2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
44
57
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1.58 mg/ml
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC2A2(6514)
Descripción general
This gene encodes an integral plasma membrane glycoprotein of the liver, islet beta cells, intestine, and kidney epithelium. The encoded protein mediates facilitated bidirectional glucose transport. Because of its low affinity for glucose, it has been suggested as a glucose sensor. Mutations in this gene are associated with susceptibility to diseases, including Fanconi-Bickel syndrome and noninsulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM). Alternative splicing results in multiple transcript variants of this gene.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SLC2A2 (NP_000331.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)