Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5700253
Sigma-Aldrich
Anti-ITGA2 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
BR, CD49B, GPIa, HPA-5, ITGA2, VLA-2, VLAA2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
129
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1.78 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGA2(3673)
Descripción general
This gene encodes the alpha subunit of a transmembrane receptor for collagens and related proteins. The encoded protein forms a heterodimer with a beta subunit and mediates the adhesion of platelets and other cell types to the extracellular matrix. Loss of the encoded protein is associated with bleeding disorder platelet-type 9. Antibodies against this protein are found in several immune disorders, including neonatal alloimmune thrombocytopenia. This gene is located adjacent to a related alpha subunit gene. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Inmunógeno
Recombinant protein of human ITGA2
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)