Documentos clave
SAB5700036
Sigma-Aldrich
Anti-PIGR antibody produced in rabbit
Sinónimos:
PIGR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
83
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
2.63 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PIGR(5284)
Descripción general
This gene is a member of the immunoglobulin superfamily. The encoded poly-Ig receptor binds polymeric immunoglobulin molecules at the basolateral surface of epithelial cells; the complex is then transported across the cell to be secreted at the apical surface. A significant association was found between immunoglobulin A nephropathy and several SNPs in this gene.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 661-764 of human PIGR (NP_002635.2).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)