SAB5600196
Anti-Mouse IgG1 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM106, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Mouse Ig gamma-1 chain
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM106, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
mouse
técnicas
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable (assay dependent concentration)
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)