SAB56000327
Anti-SOX2 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM427, affinity purified immunoglobulin
Sinónimos:
Transcription factor SOX-2
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
Nivel de calidad
clon
RM427, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:100-1:2000
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)