SAB5200939
Monoclonal Anti-Sur2A - Percp antibody produced in mouse
clone S319A-14, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-ABC37, Anti-ABCC9, Anti-CMD10, Anti-Sulfonylurea receptor 2A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S319A-14, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 120 kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Abcc9(20928)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)