SAB5200022
Monoclonal Anti-CACNA1D antibody produced in mouse
clone S48A-9, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-CACH3, Anti-CACN4, Anti-CACNA 1D, Anti-CACNL1A2, Anti-Cav1.3, S48A-9, Anti-oltage dependent L type calcium channel subunit alpha 1D
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S48A-9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 250 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Cacna1d(29716)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)