SAB4700963
Anti-Tb10.3 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Sinónimos:
EsxR, Rv3019c
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
Mycobacterium tuberculosis
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
nº de acceso
NP_217535.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Mycobacterium tuberculosis ... esxR(888926)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)