SAB4503836
Anti-phospho-STAT2 (pTyr690) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-IMD44, Anti-ISGF-3, Anti-P113, Anti-PTORCH3, Anti-STAT113
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 97 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr690)
Información sobre el gen
human ... STAT2(6773)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 656-705
Aplicación
- for western blotting
- for immunofluorescence staining
- for flow cytometric staining
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)