Documentos clave
SAB4300682
Sigma-Aldrich
Anti-EEA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-MST105, Anti-MSTP105, Anti-ZFYVE2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~170 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(R-V-G-S-Q)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EEA1(8411)
Descripción general
The antibody detects endogenous level of total EEA1 protein.
Inmunógeno
Peptide sequence around aa. 12-16 (R-V-G-S-Q), according to the protein NP_003557.2
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
Binds phospholipid vesicles containing phosphatidylinositol 3-phosphate and participates in endosomal trafficking.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Adrienn Skopál et al.
Current issues in molecular biology, 45(6), 4948-4969 (2023-06-27)
Adenosine plays an important role in modulating immune cell function, particularly T cells and myeloid cells, such as macrophages and dendritic cells. Cell surface adenosine A2A receptors (A2AR) regulate the production of pro-inflammatory cytokines and chemokines, as well as the