SAB4200799
Anti-Shiga Toxin 1, B Subunit-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone 13C4, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-SLT-1 B subunit, Anti-SLT-1b, Verocytotoxin 1 subunit B, Anti-Shiga-like toxin 1 subunit B, Anti-Verotoxin 1 subunit B, Anti-stxB
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
13C4, monoclonal
descripción
Research area: Microbiome
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
E. coli
condiciones de almacenamiento
protect from light
concentración
~1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2-4 μg/test using human RAMOS cells pretreated with recombinant Shiga toxin 1, B subunit
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)