SAB4200714
Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP70) antibody, Mouse monoclonal
clone BRM-22, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-HSP70, Anti-HSPA1A
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BRM-22, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~70 kDa
reactividad de especies
plant, bovine, rabbit, chicken, human, fish, insect, monkey, dog, rat, sea urchin, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSPA1A(3303)
mouse ... HSPA1A(193740)
rat ... HSPA1A(24472)
Descripción general
HSP70 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A (HSPA1A), is encoded by the gene mapped to human chromosome 6p21.33. It is widely expressed in all tissues. The encoded protein is characterized with an N-terminal ATPase domain of 45kDa and a C-terminal substrate binding domain of 25kDa which is further subdivided into a β-sandwich subdomain of 15kDa and a C-terminal α-helical subdomain.
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)