SAB4200552
Anti-WASH1 antibody, Mouse monoclonal
clone WASH1-27, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-CXYorf1-like protein on chromosome 9, Anti-FAM39E, Anti-WAS protein family homolog 1, Anti-WASH, Monoclonal Anti-WASH1 antibody produced in mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
WASH1-27, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~72 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing mouse WASH1
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WASH1(100287171)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)