SAB4200130
Anti-Phospholipase A2 (iPLA2) (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CaI-PLA2, Anti-INAD1, Anti-IPLA2-VIA, Anti-PARK14, Anti-PLA2, Anti-PLA2G6, Anti-PNPLA9, Anti-Phospholipase A2, group VI (cytosolic, calcium-independent), GVI
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~85 kDa
antigen ~95 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
envase
antibody small pack of 25 μL
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1-2 μg/mL using extract of HEK-293T cells overexpressing human iPLA2, and 1-2 mg/mL using rat kidney extract (S1 fraction).
western blot: 1-2 μg/mL using rat kidney extract (S1 fraction)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLA2G6(8398)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)