SAB4200087
Anti-Dicer antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Dicer1, Anti-Endoribonuclease Dicer, Anti-HERNA, Anti-Helicase with RNase motif
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~218 kDa
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells
western blot: 3-6 μg/mL using HeLa cell lysates
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DICER1(23405)
mouse ... Dicer1(192119)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescent staining
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)