Documentos clave
SAB3501172
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIV-1 p24 [7F4] antibody produced in mouse
purified antibody (Protein A IgG)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody (Protein A IgG)
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human immunodeficiency virus 1
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
Descripción general
HIV-1 p24 Monoclonal Antibody: The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) particle consists of an envelope, a core and the region between the two termed matrix. The HIV-1 Gag protein is a late structural protein that contains four proteins: matrix (p17), capsid (p24), nucleocapsid (p7) and the p6 protein. The p24 constitutes the major core component of the virus and shows high degree of sequence conservation among HIV isolates. The Gag p24 has been used as an integral part of multicomponent HIV-1 vaccines.
Inmunógeno
Mouse monoclonal HIV-1 p24 antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 p24 protein.
Aplicación
The antibody can be used for detection of p24 by Western blot or ELISA at 0.2 – 0.5μg/mL.
Forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)