SAB2900761
Anti-ARHGEF17 / TEM4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ARHGEF17, KIAA0337, TEM4, Tumor endothelial marker 4, p164-RhoGEF, p164RHOGEF
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunohistochemistry: 5 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARHGEF17(9828)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)