SAB2900406
Anti-Fibrinogen (AB2) antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)