SAB2102256
Anti-SNRPB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-COD, Anti-SNRPB1, Anti-SmB/SmB′, Anti-Small nuclear ribonucleoprotein polypeptides B and B1, Anti-SnRNP-B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
24 kDa
reactividad de especies
bovine, guinea pig, horse, mouse, rabbit, dog, human, rat
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNRPB(6628)
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)