Documentos clave
SAB1411767
Sigma-Aldrich
Anti-HABP4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
IHABP4, Ki-1/57, MGC825, SERBP1L
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 34.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HABP4(22927)
Inmunógeno
HABP4 (AAH18788.1, 1 a.a. ~ 308 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKGALGSPVAAAGAAMQESFGCVVANRFHQLLDDESDPFDILREAERRRQQQLQRKRRDEAAAAAGAGPRGGRSPAGASGHRAGAGGRRESQKERKSLPAPVAQRPDSPGGGLQAPGQKRTPRRGEQQGWNDSRGPEGMLERAERRSYREYRPYETERQADFTAEKFPDEKVPELEVEEETQVQEMTLDEWKNLQEQTRPKPEFNIRKPESTVPSKAVVIHKSKYRDDMVKDDYEDDSHVFRKPANDITSQLEINFGNLPRPGRGARGGTRGGRGRIRRAENYGPRAEVVMQDVAPNPDDPEDFPALS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)