Documentos clave
SAB1409334
Sigma-Aldrich
Anti-MYCN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 49.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYCN(4613)
Descripción general
This gene is a member of the MYC family and encodes a protein with a basic helix-loop-helix (bHLH) domain. This protein is located in the nucleus and must dimerize with another bHLH protein in order to bind DNA. Amplification of this gene is associated with a variety of tumors, most notably neuroblastomas. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MYCN (NP_005369.2, 1 a.a. ~ 464 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPSCSTSTMPGMICKNPDLEFDSLQPCFYPDEDDFYFGGPDSTPPGEDIWKKFELLPTPPLSPSRGFAEHSSEPPSWVTEMLLENELWGSPAEEDAFGLGGLGGLTPNPVILQDCMWSGFSAREKLERAVSEKLQHGRGPPTAGSTAQSPGAGAASPAGRGHGGAAGAGRAGAALPAELAHPAAECVDPAVVFPFPVNKREPAPVPAAPASAPAAGPAVASGAGIAAPAGAPGVAPPRPGGRQTSGGDHKALSTSGEDTLSDSDDEDDEEEDEEEEIDVVTVEKRRSSSNTKAVTTFTITVRPKNAALGPGRAQSSELILKRCLPIHQQHNYAAPSPYVESEDAPPQKKIKSEASPRPLKSVIPPKAKSLSPRNSDSEDSERRRNHNILERQRRNDLRSSFLTLRDHVPELVKNEKAAKVVILKKATEYVHSLQAEEHQLLLEKEKLQARQQQLLKKIEHARTC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)