Documentos clave
SAB1408920
Sigma-Aldrich
Anti-CTSS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC3886
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTSS(1520)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene, a member of the peptidase C1 family, is a lysosomal cysteine proteinase that may participate in the degradation of antigenic proteins to peptides for presentation on MHC class II molecules. The encoded protein can function as an elastase over a broad pH range in alveolar macrophages. Transcript variants utilizing alternative polyadenylation signals exist for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CTSS (NP_004070.3, 1 a.a. ~ 331 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKRLVCVLLVCSSAVAQLHKDPTLDHHWHLWKKTYGKQYKEKNEEAVRRLIWEKNLKFVMLHNLEHSMGMHSYDLGMNHLGDMTSEEVMSLMSSLRVPSQWQRNITYKSNPNRILPDSVDWREKGCVTEVKYQGSCGACWAFSAVGALEAQLKLKTGKLVSLSAQNLVDCSTEKYGNKGCNGGFMTTAFQYIIDNKGIDSDASYPYKAMDQKCQYDSKYRAATCSKYTELPYGREDVLKEAVANKGPVSVGVDARHPSFFLYRSGVYYEPSCTQNVNHGVLVVGYGDLNGKEYWLVKNSWGHNFGEEGYIRMARNKGNHCGIASFPSYPEI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)