Documentos clave
SAB1407586
Sigma-Aldrich
Anti-RETSAT antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ20296
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~22.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RETSAT(54884)
Inmunógeno
RETSAT (AAH11418, 1 a.a. ~ 205 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHALLVNHYMKGGFYPRGGSSQIAFHTIPVIQRAGGAVLTKATVQSVLLDSAGKACGVSVKKGHELVNIYCPIVVSNAGLFNTYEHLLPGNARCLPGVKQQLGTVRPGLGMTSVFICLRGTKEDLHLPSTNYYVYYDTDMDQAMERYVSMPREEAAEHIPLLFFAFPSAKDPTWEDRFPGGECDCRIPTHQPVLSGCSPRCLLRG
Aplicación
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Keiji Kuroda et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(11), 4429-4437 (2013-09-13)
Decidualizing human endometrial stromal cells (HESCs) profoundly up-regulate 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11βHSD1), the enzyme that converts inert cortisone to active cortisol. We postulated that the induction of a cortisol gradient upon decidualization of the periimplantation endometrium may impact on