Documentos clave
SAB1406244
Sigma-Aldrich
Anti-PEPD antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC10905, PROLIDASE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~54.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PEPD(5184)
Descripción general
Xaa-Pro dipeptidase is a cytosolic dipeptidase that hydrolyzes dipeptides with proline or hydroxyproline at the carboxy terminus (but not Pro-Pro). It is important in collagen metabolism because of the high levels of iminoacids. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PEPD (AAH28295.1, 1 a.a. ~ 493 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAATGPSFWLGNETLKVPLALFALNRQRLCERLRKNPAVQAGSIVVLQGGEETQRYCTDTGVLFRQESFFHWAFGVTEPGCYGVIDVDTGKSTLFVPRLPASHATWMGKIHSKEHFKEKYAVDDVQYVDEIASVLTSQKPSVLLTLRGVNTDSGSVCREASFDGISKFEVNNTILHPEIVECRVFKTDMELEVLRYTNKISSEAHREVMKAVKVGMKEYELESLFEHYCYSRGGMRHSSYTCICGSGENSAVLHYGHAGAPNDRTIQNGDMCLFDMGGEYYCFASDITCSFPANGKFTADQKAVYEAVLRSSRAVMGAMKPGVWWPDMHRLADRIHLEELAHMGILSGSVDAMVQAHLGAVFMPHGLGHFLGIDVHDVGGYPEGVERIDEPGLRSLRTARHLQPGMVLTVEPGIYFIDHLLDEALADPARASFFNREVLQRFRGFGGVRIEEDVVVTDSGIELLTCVPRTVEEIEACMAGCDKAFTPFSGPK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)