SAB1400698
Anti-NARG2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BRCC1
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NARG2(79664)
Inmunógeno
Sequence
MQDELLKPISRKVPELPLMNLENSKQPSVSEQLSGPSDSSSWPKSGWPSAFQKPKGRLPYELQDYVEDTSEYLAPQEGNFVYKLFSLQDLLLLVRCSVQRIETRPRSKKRKKIRRQFPVYVLPKVEYQACYGVEALTESELCRLWTESLLHSNSSFYVGHIDAFTSKLFLLEEITSEELKEKLSALKISNLFNILQHILKKLSSLQEGSYLLSHAAEDSSLLIYKASDGKVTRTAYNLYKTHCGLPGVPSSLSVPWVPLDPSLLLPYHIHHGRIPCTFPPKSLDTTTQQKIGGTRMPTRSHRNPVSMETKSSCLPAQQVETEGVAPHKRKIT
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)