SAB1400158
Monoclonal Anti-SMAD2 antibody produced in mouse
clone 3G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-JV18, Anti-JV181, Anti-MADH2, Anti-MADR2, Anti-MGC22139, Anti-MGC34440, Anti-hMAD2, Anti-hSMAD2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research pathology
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMAD2(4087)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
PRHTEILTELPPLDDYTHSIPENTNFPAGIEPQSNYIPETPPPGYISEDGETSDQQLNQSMDTGSPAELSPTTLSPVNHSLDLQPVTYSEPAFWCSIAYY
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)