S9311
SIB 1893
>99%, solid
Sinónimos:
[E]-2-Methyl-6-[2-phenylethenyl]pyridine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
>99%
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 18 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cccc(\C=C\c2ccccc2)n1
InChI
1S/C14H13N/c1-12-6-5-9-14(15-12)11-10-13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3/b11-10+
Clave InChI
SISOFUCTXZKSOQ-ZHACJKMWSA-N
Información sobre el gen
human ... GRM1(2911) , GRM5(2915)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)