Documentos clave
RFA451811K
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-18-11-Kit, non aerosol tight, to hold, 18 x spin columns, lid, to hold, 18 x 1/5.2.0 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
lid
to hold 18 x 1/5.2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
fixed angle rotor with higher edge
non aerosol tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022653083 (NA)
Eppendorf® 5424706002 (EU)
Parámetros
18,111 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5424/5424R
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)