RAB0520
Bovine IFNG / Interferon Gamma ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
bovine
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.11 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
bovine ... IFNG(281237)
Descripción general
Aplicación
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Otras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?