R7150
Ro 25-6981 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
(αR)-(4-Hydroxyphenyl)-(βS)-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol hydrochloride hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL
emisor
Roche
cadena SMILES
O.Cl.C[C@@H](CN1CCC(CC1)Cc2ccccc2)[C@@H](O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C22H29NO2.ClH.H2O/c1-17(22(25)20-7-9-21(24)10-8-20)16-23-13-11-19(12-14-23)15-18-5-3-2-4-6-18;;/h2-10,17,19,22,24-25H,11-16H2,1H3;1H;1H2/t17-,22+;;/m0../s1
Clave InChI
FEINQVNMUYISNW-HVDCVHHPSA-N
Información sobre el gen
human ... GRIN2B(2904)
Categorías relacionadas
Aplicación
- as NR2B antagonist for microinjecting rats to study the contribution of NR2B- and NR2A-containing N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) to the formation of trace and contextual memory in prefrontal cortex (PL)[1]
- as NR2B antagonist to study the effect of the protein expression of hypoxic-ischemic injury NMDAR subunits 2A and 2B in the SVZ of neonatal rats[2]
- to induce deleterious effects upon memory consolidation and long-term potentiation (LTP) generation in the hippocampus[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience