R5403
Monoclonal Anti-Rhodopsin antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CSNBAD1, Anti-OPN2, Anti-RP4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, rat, bovine
técnicas
immunocytochemistry: 1:1,000 using human retinal samples
western blot: 1:1,000 using Sf9 cells expressing the bovine gene
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RHO(6010)
rat ... Rho(24717)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry (1 paper)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?