Documentos clave
R1525
Sigma-Aldrich
Depósito de reactivo Texan para pipetas multicanal
with lid, non-sterile, pack of 100 ea (10 pavks of 10ea)
Sinónimos:
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.01
Materiales
V-bottom bottom
colorless
polypropylene
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 100 ea (10 pavks of 10ea)
fabricante / nombre comercial
Excel Scientific RSV-L175-N10
capacidad
175 mL
Descripción general
Los depósitos de reactivos Texan son reutilizables, una alternativa medioambientalmente sólida a los depósitos de reactivos desechables. Su capacidad extra grande significa menos recargas y tiempo ahorrado. El recipiente en forma de V es compatible con las pipetas múltiples de ocho y doce puestos con un mínimo de residuo de los reactivos. Las tapas son extraíbles -- fijadas con bisagras esféricas-- y con un cierre hermético para el almacenamiento seguro de los reactivos sobrantes. Con las tapas cerradas, los depósitos de reactivo Texan son apilables. Una cresta perimetral en la tapa evita el deslizamiento. Están realizados en polipropileno transparente, resistente a productos químicos y esterilizable en autoclave. Las marcas de graduación moldeadas proporcionan indicación de volumen a 25, 50, 75, 100, 125 y 150 ml.
Información legal
Texan is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kathrin I Mohr et al.
MicrobiologyOpen, 5(2), 268-278 (2015-12-17)
Myxobacteria harbor an enormous potential for new bioactive secondary metabolites and therefore the isolation of in particular new groups is of great interest. The diversity of myxobacteria present in two ecological habitats, namely sand from Kiritimati Island and German compost