Documentos clave
Q2259
Sigma-Aldrich
Lysate Clearing Agent
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
For use with GenElute kits during sample preparation.
Nota de preparación
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Información legal
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)