Merck
PZ0359
Sigma-Aldrich
PF-06827443
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-((3R,4S)-3-Hydroxytetrahydro-pyran-4-yl)-5-methyl-6-(4-oxazol-4-yl-benzyl)-2,3-dihydro-isoindol-1-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H24N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
404.46
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC1=CC(CN([C@@H]2[C@@H](O)COCC2)C3=O)=C3C=C1CC4=CC=C(C5=COC=N5)C=C4
InChI
1S/C24H24N2O4/c1-15-8-19-11-26(22-6-7-29-13-23(22)27)24(28)20(19)10-18(15)9-16-2-4-17(5-3-16)21-12-30-14-25-21/h2-5,8,10,12,14,22-23,27H,6-7,9,11,13H2,1H3/t22-,23-/m0/s1
Clave InChI
RBMHKFVYRIRMOG-GOTSBHOMSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-06827443 is a otent, low clearance, orally bioavailable, and CNS penetrant muscarinic M1-selectivepositive allosteric modulator (PAM) with minimal agonist activity.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)