PZ0313
PF-04802367
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)propyl)-5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)oxazole-4-carboxamide, PF 04802367, PF-367, PF-4802367
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC(C2=C(C(NCCCN3N=CN=C3)=O)N=CO2)=CC=C1OC
InChI
1S/C16H16ClN5O3/c1-24-13-4-3-11(7-12(13)17)15-14(20-10-25-15)16(23)19-5-2-6-22-9-18-8-21-22/h3-4,7-10H,2,5-6H2,1H3,(H,19,23)
InChI key
RQFYFNAGNBUGFC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)