Merck
PZ0259
Sigma-Aldrich
PH-797804
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-Bromo-4-[(2,4-difluorobenzyl)oxy]-1-[5-[(methylamino)carbonyl]-2-methylphenyl]-6-methylpyridin-2(1H)-one, 3-[3-Bromo-4-[(2,4-difluorophenyl)methoxy]-6-methyl-2-oxo-1(2H)-pyridinyl]-N,4-dimethyl-benzamide, PH 797804
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19BrF2N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
477.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
CC1=CC(OCC2=C(F)C=C(F)C=C2)=C(Br)C(N1C3=CC(C(NC)=O)=CC=C3C)=O
InChI
1S/C22H19BrF2N2O3/c1-12-4-5-14(21(28)26-3)9-18(12)27-13(2)8-19(20(23)22(27)29)30-11-15-6-7-16(24)10-17(15)25/h4-10H,11H2,1-3H3,(H,26,28)
Clave InChI
KCAJXIDMCNPGHZ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PH-797804 is an orally active, potent and readily reversible ATP competitive inhibitor of the alpha isoform of human p38 MAP kinase. PH-797804 blocks inflammation-induced production of cytokines and proinflammatory mediators.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mehdi Bouhaddou et al.
Cell, 182(3), 685-712 (2020-07-10)
The causative agent of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has infected millions and killed hundreds of thousands of people worldwide, highlighting an urgent need to develop antiviral therapies. Here we present a