Merck
PZ0100
Sigma-Aldrich
CP-154526 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-Butyl-N-ethyl-2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine monohydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H32N4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
400.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CCCCN(CC)c1nc(C)nc2n(cc(C)c12)-c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C23H32N4.ClH/c1-8-10-11-26(9-2)22-20-18(6)14-27(23(20)25-19(7)24-22)21-16(4)12-15(3)13-17(21)5;/h12-14H,8-11H2,1-7H3;1H
Clave InChI
ZWDLBNCJWNENFF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CP-154526 is a selective, non-peptide antagonist of corticotropin releasing factor receptors (CRF1).
Características y beneficios
This compound is featured on the Corticotropin-Releasing Factor Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1