Documentos clave
P9798
Sigma-Aldrich
Ion exchange Filtration Cartridge Polyethyleneimine-Activated
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
Formulario
solid
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Polyethyleneimine-activated glutaraldehyde-crosslinked (PEI-GTA) affinity filtration cartridges are used in protein chromatography and affinity chromatography.
Otras notas
PVC-Silica membranes in plastic housings with inlet and outlet ports.
50 mm diameter
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)