P9053
Pyridine-2-aldoxime methochloride
Sinónimos:
2-PAM chloride, Pralidoxime chloride
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Formulario
solid
mp
230 °C (lit.)
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cadena SMILES
[Cl-].C[n+]1ccccc1\C=N\O
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;/h2-6H,1H3;1H
Clave InChI
HIGSLXSBYYMVKI-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ACHE(43)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?