P7340
(±)-threo-1-Phenyl-2-decanoylamino-3-morpholino-1-propanol hydrochloride
Sinónimos:
(±)-threo-PDMP hydrochloride, PDMP hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CN1CCOCC1)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C23H38N2O3.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-11-14-22(26)24-21(19-25-15-17-28-18-16-25)23(27)20-12-9-8-10-13-20;/h8-10,12-13,21,23,27H,2-7,11,14-19H2,1H3,(H,24,26);1H/t21-,23-;/m1./s1
InChI key
HVJHJOYQTSEKPK-BLDCTAJRSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?