P7174
Finnpipette® pipette tips
Finntip 1000, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Longitud:
7.1 cm
volumen máximo:
1 mL
intervalo de volumen:
100-1000 μL
esterilidad:
non-sterile
Características:
barrier: no
envase:
pack of 960 ea (Racks)
fabricante / nombre comercial:
Finn 9401110
Productos recomendados
Materiales
blue
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 960 ea (Racks)
fabricante / nombre comercial
Finn 9401110
Longitud
7.1 cm
volumen máximo
1 mL
intervalo de volumen
100-1000 μL
Características y beneficios
- Enables accurate and precise pipetting
- Designed for liquid handling with a uniform smooth surface
- A hydrophobic surface prevents liquid retention
- The rack packaging option has color-coding
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)