P6744
Picric acid solution
1.3% in H2O (saturated)
Sinónimos:
2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1.3% in H2O (saturated)
color
yellow to very dark yellow
densidad
1.080 g/cm3
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
Clave InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Picric acid is anionic and has a low molecular weight.[3]
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?