P4124
Anti-PM/Scl-100 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Autoantigen PM/Scl 2, Anti-EXOSC10, Anti-Exsosome Component 10, Anti-P100, Anti-PMSCL Autoantigen, 100-KD, Anti-PMSCL2, Anti-Polymyositis-scleroderma Overlap Syndrome Associated Autoantigen, Anti-Polymyositis/scleroderma Autoantigen 2, Anti-Polymyositis/scleroderma Autoantigen, 100 kDa
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~100 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat NRK and mouse NIH3T3 cells
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using nuclear exracts to HeLa human epithelioid carcinoma cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EXOSC10(5394)
mouse ... Exosc10(50912)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)