P3754
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene
BioReagent, suitable for scintillation
Sinónimos:
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene, 2,2′-p-Phenylene-bis(5-phenyloxazole), Di(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzene, POPOP
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
242-246 °C (lit.)
idoneidad
suitable for scintillation
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Clave InChI
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)