P3563
Phosphate Buffered Saline
powder, pH 7.4, with 0.05% Tween® 20
Sinónimos:
1X PBS + 0,05 % TWEEN® 20, PBS-T
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Disolución salina tamponada con fostato al 0,05 % TWEEN® 20, pH 7,4,
Formulario
powder
Nivel de calidad
solubilidad
water: soluble, clear, colorless (1 pouch dissolved in 1L)
aplicaciones
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
Descripción general
Aplicación
- inmunoelectrotransferencia (western blot)
- enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA)
- telómero/FISH (Tel-FISH) y telómero/inmunotinción-FISH (Teli-Fish)
- aislamiento celular
Envase
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.