P2371
Pamidronate disodium salt hydrate
≥95% (NMR), solid
Sinónimos:
3-Amino-1-hydroxy-1-phosphonopropanephosphonic acid disodium salt hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (NMR)
Formulario
solid
color
white
mp
300 °C
solubilidad
H2O: 28 mg/mL
emisor
Novartis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].NCCC(O)(P(O)([O-])=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H11NO7P2.2Na.H2O/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11;;;/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
TVQNUQCYOOJTMK-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.