P1495
Anti-Phosphatidylserine Receptor antibody produced in rabbit
1-1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-PSR
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 50-70 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
1-1.5 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole extracts of human HeLa or A549 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of mouse NIH3T3 cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... JMJD6(23210)
mouse ... Jmjd6(107817)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?