O6262
Orexin B rat, mouse
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Hypocretin 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
1% acetic acid: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(
InChI
1S/C126H215N45O34S/c1-18-65(12)99(120(202)166-82(49-64(10)11)117(199)168-100(69(16)172)121(203)156-72(101(133)183)37-44-206-17)167-97(181)57-144-102(184)66(13)150-103(185)67(14)152-111(193)83(50-70-53-140-59-149-70)165-116(198)85(52-93(132)177)155-95(179)55-146-106(188)84(51-92(131)176)161-104(186)68(15)151-107(189)76(32-35-90(129)174)159-114(196)80(47-62(6)7)164-115(197)81(48-63(8)9)163-109(191)74(27-21-40-143-126(138)139)157-110(192)77(33-36-91(130)175)160-113(195)79(46-61(4)5)162-108(190)73(26-20-39-142-125(136)137)153-94(178)54-145-105(187)75(31-34-89(128)173)158-112(194)78(45-60(2)3)154-96(180)56-147-118(200)87-29-23-43-171(87)123(205)88-30-24-41-169(88)98(182)58-148-119(201)86-28-22-42-170(86)122(204)71(127)25-19-38-141-124(134)135/h53,59-69,71-88,99-100,172H,18-52,54-58,127H2,1-17H3,(H2,128,173)(H2,129,174)(H2,130,175)(H2,131,176)(H2,132,177)(H2,133,183)(H,140,149)(H,144,184)(H,145,187)(H,146,188)(H,147,200)(H,148,201)(H,150,185)(H,151,189)(H,152,193)(H,153,178)(H,154,180)(H,155,179)(H,156,203)(H,157,192)(H,158,194)(H,159,196)(H,160,195)(H,161,186)(H,162,190)(H,163,191)(H,164,197)(H,165,198)(H,166,202)(H,167,181)(H,168,199)(H4,134,135,141)(H4,136,137,142)(H4,138,139,143)/t65-,66-,67-,68-,69+,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,99-,100-/m0/s1
Clave InChI
RLVZFBVFVIDDPQ-GWQFQBPDSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Hcrt(15171)
rat ... Hcrt(25723)
Amino Acid Sequence
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?