Merck
NA0300S
Sigma-Aldrich
Kit de maxipreparación plasmídica GenElute HP
greener alternative
sufficient for 4 purifications
Sinónimos:
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit
About This Item
UNSPSC Code:
41105501
NACRES:
NA.52
usage
sufficient for 4 purifications
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
El kit de maxipreparación de plásmidos GenElute HP ofrece un método sencillo, rápido y rentable para el aislamiento del ADN plasmídico de los cultivos de E. coli recombinante. El kit consta de una jeringa de filtración para el aclarado rápido del lisado y una columna de adsorción de sílice diseñada para formato al vacío o formato giratorio. Pueden aislarse hasta 1,2 mg de ADN plasmídico de 150 ml de cultivo nocturno en medio de caldo de lisogenia (LB). Nótese que el rendimiento real depende de la cepa, el plásmido y el medio de cultivo utilizado.
Se recolecta un cultivo de E. coli recombinante mantenido durante la noche con centrifugación y se somete a un procedimiento de lisis alcalina-SDS modificada seguida de adsorción del ADN sobre una membrana de sílice en presencia de una elevada concentración de sales. Los contaminantes se eliminan mediante dos etapas de lavado. Por último, se eluye el ADN unido en una disolución de elución (Tris-HCl) o agua.
El ADN plasmídico recuperado se encuentra predominantemente en su forma superhelicoidal. El ADN está listo para su uso inmediato en aplicaciones posteriores como la digestión con enzimas de restricción, la ligadura, la secuenciación, la PCR, la transformación y la transfección.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Application
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit has been used to isolate plasmid DNA from Escherichia coli.
Features and Benefits
  • De la recolección del cultivo bacteriano al ADN plasmídico puro en 30 minutos o menos
  • Hasta 1,2 mg de ADN plasmídico de alta copia
  • Flexibilidad de un formato al vacío o giratorio
  • Contiene menos componentes de plástico que otros kit de alta velocidad, lo que reduce la cantidad de residuos.
  • No se precisa extracción con fenol/cloroformo ni precipitación con alcohol
Other Notes
Si desea más información, puede ver www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Lisa A Santry et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 9, 181-191 (2018-03-21)
Newcastle disease virus (NDV) is a single-stranded, negative-sense RNA virus in the Paramyxoviridae family. Although primarily an avian pathogen, NDV is a potent oncolytic virus that has been shown to be safe and effective in a variety of preclinical cancer
David A Rasko et al.
Plasmid, 58(2), 159-166 (2007-04-27)
Francisella tularensis is a category A bioterror pathogen which in some cases can cause a severe and fatal human infection. Very few virulence factors are known in this species due to the difficulty in working with it as well as
Development of novel plasmid vectors and a promoter trap system in Francisella tularensis compatible with the pFLN10 based plasmids
David A Rasko
Plasmid, 58(2) (2007)
Ilaria Mogno et al.
Genome research, 23(11), 1908-1915 (2013-08-08)
Gene promoters typically contain multiple transcription factor binding sites (TFBSs), which may vary in affinity for their cognate transcription factors (TFs). One major challenge in studying cis-regulation is to understand how TFBS variants affect gene expression. We studied the in
Protocolos
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.